Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat BMP-2 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human/Murine/Rat BMP-2 is a 26.0 kDa homodimeric protein consisting of two 115 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P12643, P21274, P49001 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 12156, 29373, 650 |
| Molekulargewicht | 26 kDa |
| Name | Human/Mouse/Rat BMP-2 |
| Menge | 500 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |