Learn More
Gibco™ Human/Mouse/Rat Activin A Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
120-14P-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-14P-500UG). Recombinant Human/Murine/Rat Activin A is a 26.0 kDa disulfide-linked homodimer of two betaA chains, each containing 116 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P08476, P18331, Q04998 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 16323, 29200, 3624 |
| Molekulargewicht | 26 kDa |
| Name | Human/Mouse/Rat Activin A |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | CHO cells |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |