missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse Myeloperoxidase/MPO Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18718647
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18718647 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18718647 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF3667SP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 37 publications

Myeloperoxidase/MPO Polyclonal specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Myeloperoxidase/MPO
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 1-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P11247
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, MPO, myeloperoxidase
Gensymbole MPO
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MPO Met16-Thr718 Accession # P11247
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4353
Testspezifität Detects human and mouse Myeloperoxidase/MPO in Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse EPPO is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.