Learn More
Human/Mouse FoxP3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
292.00 CHF - 665.00 CHF
Spezifikation
Antigen FoxP3
Klon 1054C
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18784557
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FPK8214A-025
25 Tests
292.00 CHF
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18730837
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FPK8214A-100
100 Tests
665.00 CHF
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FoxP3 Monoclonal specifically detects FoxP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
FoxP3
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Monoclonal
Rabbit
AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked
FOXP3
IgG
Affinity Purified
Detects human and mouse FoxP3 in flow cytometry.
1054C
Flow Cytometry
APC
Human, Mouse
50943
E. coli-derived recombinant human FoxP3 Met1-Leu71
Primary
Store the unopened product at 2 to 8 degreesC. Do not use past expiration date. Protect from light.