Learn More
Gibco™ Human/Mouse FGF-8b Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 17870803
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 500 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Stück
25 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 17870803
Marke: Gibco™ 100251MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). Recombinant Human/Murine FGF-8 (FGF-8b) is a 22.5 kDa protein consisting of 194 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-8 (FGF-8b) is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8A, FGF-8B, FGF-8E and FGF-8F. The human and murine FGF-8A and B are identical, unlike human and mouse FGF-8E and F, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P37237, P55075
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 14179, 2253
Molekulargewicht 22.5
Name Human/Mouse FGF-8 b
Menge 2 x 500 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gensymbol FGF8
Spezifische Reaktivität Human, Mouse
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MQVTVQSSPN FTQHVREQSL VTDQLSRRLI RTYQLYSRTS GKHVQVLANK RINAMAEDGD PFAKLIVETD TFGSRVRVRG AETGLYICMN KKGKLIAKSN GKGKDCVFTE IVLENNYTAL QNAKYEGWYM AFTRKGRPRK GSKTRQHQRE VHFMKRLPRG HHTTEQSLRF EFLNYPPFTR SLRGSQRTWA PEPR
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.