missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, V450, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 288.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Human/Mouse CD45R / B220 |
---|---|
Klon | RA3-6B2 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912008
|
EnquireBio
QAB41-V450-25UG |
25 μg |
131.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902008
|
EnquireBio
QAB41-V450-100UG |
100 μg |
288.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Human/Mouse CD45R / B220 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RA3-6B2 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |