Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, Biotin, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB41-B-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911988
  • 80.75 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
27-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Human/Mouse CD45R / B220
RA3-6B2
Biotin
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.