Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, Qfluor 710, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB39-QF710-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971938
  • 283.00 CHF / 100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Human/Mouse CD44
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
Protein A/G Purified
RUO
12505
IgG2b κ
Flow Cytometry
IM7
Qfluor 710
NP_001034239
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Human/Mouse CD44 Rat, Qfluor 710, Clone: IM7, enQuireBio™ > 100 μg