missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CD44 Rat, PE, Clone: IM7, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

82.05 CHF - 155.00 CHF

Spezifikation

Antigen Human/Mouse CD44
Klon IM7
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB39-PE-25UG
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15901938
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB39-PE-100UG
100 μg
155.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Human/Mouse CD44
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
12505
IgG2b κ
Protein A/G Purified
IM7
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001034239
Cd44
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications