Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, APC-Cy7, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB39-APC7-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911928
  • 275.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Human/Mouse CD44
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
Protein A/G Purified
RUO
12505
IgG2b κ
Flow Cytometry
IM7
APC-Cyanine7
NP_001034239
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.