Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, Qfluor 710, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB22-QF710-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911688
  • 251.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
Qfluor 710
Rat
100 μg
Primary
IgG2b κ