Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, Qfluor 710, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
155.00 CHF - 251.00 CHF
Spezifikation
Antigen Human/Mouse CD11b
Klon M1/70
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15921688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB22-QF710-25UG
25 μg
155.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15911688
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB22-QF710-100UG
100 μg
251.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Human/Mouse CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Primary
Store at 2-4°C.
M1/70
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
IgG2b κ
Protein A/G Purified