Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PE-Cy5, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 297.15 CHF
Spezifikation
Antigen Human/Mouse CD11b
Klon M1/70
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971678
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB22-PE5-25ug
25 μg
128.10 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15961678
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB22-PE5-100ug
100 μg
297.15 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Human/Mouse CD11b
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Primary
Store at 2-4°C.
M1/70
Flow Cytometry
PE-Cyanine5
RUO
IgG2b κ
Protein A/G Purified