Learn More
Abnova™ Human MOSPD3 Partial ORF (NP_076438, 43 a.a. - 141 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_076438
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64598
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16119686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064598-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16129686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064598-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a multi-pass membrane protein with a major sperm protein (MSP) domain. The deletion of a similar mouse gene is associated with defective cardiac development and neonatal lethality. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP
Spezifikation
Spezifikation
NP_076438
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDS3
MOSPD3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64598
MOSPD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP
RUO
MOSPD3