Learn More
Human MORF4L2 (MRGX) knockout HCT116 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32142218 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32142218 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2585211Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human MORF4L2 (MRGX) knockout HCT116 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MORF4L2 (MRGX) knockout HCT116