Learn More
Abnova™ Human MMP23B Partial ORF (NP_008914, 241 a.a. - 340 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128695
Abnova™ Human MMP23B Partial ORF (NP_008914, 241 a.a. - 340 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128695
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128695
Marke: Abnova™ H00008510Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene (MMP23B) encodes a member of the matrix metalloproteinase (MMP) family, and it is part of a duplicated region of chromosome 1p36.3. Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix in normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling, as well as in disease processes, such as arthritis and metastasis. This gene belongs to the more telomeric copy of the duplicated region. [provided by RefSeq]
Sequence: LSQDELWGLHRLYGCLDRLFVCASWARRGFCDARRRLMKRLCPSSCDFCYEFPFPTVATTPPPPRTKTRLVPEGRNVTFRCGQKILHKKGKVYWYKDQEP
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008914
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8510
Molekulargewicht 36.74kDa
Name MMP23B (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen LSQDELWGLHRLYGCLDRLFVCASWARRGFCDARRRLMKRLCPSSCDFCYEFPFPTVATTPPPPRTKTRLVPEGRNVTFRCGQKILHKKGKVYWYKDQEP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MIFR/MIFR-1/MMP22
Gebräuchliche Bezeichnung MMP23B
Gensymbol MMP23B
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MMP23B Partial ORF (NP_008914, 241 a.a. - 340 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >