Learn More
Abnova™ Human MMACHC Full-length ORF (AAH06122.3, 1 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127952
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MFDRALKPFLQSCHLRMLTDPVDQCVAYHLGRVRESLPELQIEIIADYEVHPNRRPKILAQTAAHVAGAAYYYQRQDVEADPWGNQRISGVCIHPRFGGWFAIRGVVLLPGIEVPDLPPRKPHDCVPTRADRIALLEGFNFHWRDWTYRDAVTPQERYSEEQKAYFSTPPAQRLALLGLAQPSEKPSSPSPDLPFTTPAPKKPGNPSRARSWLSPRVSPPASPGP
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH06122.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 25974
Molekulargewicht 51.7kDa
Name MMACHC (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MFDRALKPFLQSCHLRMLTDPVDQCVAYHLGRVRESLPELQIEIIADYEVHPNRRPKILAQTAAHVAGAAYYYQRQDVEADPWGNQRISGVCIHPRFGGWFAIRGVVLLPGIEVPDLPPRKPHDCVPTRADRIALLEGFNFHWRDWTYRDAVTPQERYSEEQKAYFSTPPAQRLALLGLAQPSEKPSSPSPDLPFTTPAPKKPGNPSRARSWLSPRVSPPASPGP
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp564I122/FLJ25671/RP11-291L19.3
Gebräuchliche Bezeichnung MMACHC
Gensymbol MMACHC
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MMACHC Full-length ORF (AAH06122.3, 1 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >