Learn More
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143880 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143880 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2585171Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T