Learn More
Abnova™ Human MKLN1 Partial ORF (NP_037387, 633 a.a. - 735 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037387
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4289
Molekulargewicht 37.07kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004289-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121275
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004289-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Muskelin is an intracellular protein that acts as a mediator of cell spreading and cytoskeletal responses to the extracellular matrix component thrombospondin I (MIM 188060) (Adams et al., 1998 [PubMed 9724633]).[supplied by OMIM]
Sequence: RHCKYLIRKHRFEEKAQVDPLSALKYLQNDLYITVDHSDPEETKEFQLLASALFKSGSDFTALGFSDVDHTYAQRTQLFDTLVNFFPDSMTPPKGNLVDLITL
Spezifikation
Spezifikation
NP_037387
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11162/TWA2
MKLN1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4289
MKLN1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RHCKYLIRKHRFEEKAQVDPLSALKYLQNDLYITVDHSDPEETKEFQLLASALFKSGSDFTALGFSDVDHTYAQRTQLFDTLVNFFPDSMTPPKGNLVDLITL
RUO
MKLN1