Learn More
Abnova™ Human MIPEP Partial ORF (NP_005923, 611 a.a. - 713 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005923
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4285
Molekulargewicht 37.07kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004285-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121265
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00004285-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene performs the final step in processing a specific class of nuclear-encoded proteins targeted to the mitochondrial matrix or inner membrane. This protein is primarily involved in the maturation of oxidative phosphorylation (OXPHOS)-related proteins. This gene may contribute to the functional effects of frataxin deficiency and the clinical manifestations of Friedreich ataxia. [provided by RefSeq]
Sequence: PYVPNTAWQLRFSHLVGYGARYYSYLMSRAVASMVWKECFLQDPFNRAAGERYRREMLAHGGGREPMLMVEGMLQKCPSVDDFVSALVSDLDLDFETFLMDSE
Spezifikation
Spezifikation
NP_005923
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HMIP/MIP
MIPEP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4285
MIPEP (Human) Recombinant Protein (Q01)
PYVPNTAWQLRFSHLVGYGARYYSYLMSRAVASMVWKECFLQDPFNRAAGERYRREMLAHGGGREPMLMVEGMLQKCPSVDDFVSALVSDLDLDFETFLMDSE
RUO
MIPEP