Learn More
Abnova™ Human MIPEP Partial ORF (NP_005923, 611 a.a. - 713 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131265
Abnova™ Human MIPEP Partial ORF (NP_005923, 611 a.a. - 713 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131265
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131265
Marke: Abnova™ H00004285Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The product of this gene performs the final step in processing a specific class of nuclear-encoded proteins targeted to the mitochondrial matrix or inner membrane. This protein is primarily involved in the maturation of oxidative phosphorylation (OXPHOS)-related proteins. This gene may contribute to the functional effects of frataxin deficiency and the clinical manifestations of Friedreich ataxia. [provided by RefSeq]
Sequence: PYVPNTAWQLRFSHLVGYGARYYSYLMSRAVASMVWKECFLQDPFNRAAGERYRREMLAHGGGREPMLMVEGMLQKCPSVDDFVSALVSDLDLDFETFLMDSE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005923
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4285
Molekulargewicht 37.07kDa
Name MIPEP (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen PYVPNTAWQLRFSHLVGYGARYYSYLMSRAVASMVWKECFLQDPFNRAAGERYRREMLAHGGGREPMLMVEGMLQKCPSVDDFVSALVSDLDLDFETFLMDSE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias HMIP/MIP
Gebräuchliche Bezeichnung MIPEP
Gensymbol MIPEP
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MIPEP Partial ORF (NP_005923, 611 a.a. - 713 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >