Läs mer
R&D Systems™ Human MIF Quantikine ELISA Kit
Produktkod. p-4753646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Förpackningsstorlek:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Ausreichend für unitSize
18772084 1 Platte 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18752034 6 Platten 6 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18772084 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DMF00B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Human MIF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human MIF Quantikine ELISA Kit quantifies human MIF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Assay-Bereich 0.16 - 10ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.068ng/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin
Spezifität Natural and Recombinant Human MIF
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 4282
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL),Platelet-poor Heparin Plasma (10uL),Urine (10uL),Human Milk (10uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.