Learn More
R&D Systems™ Human MIF Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human MIF Quantikine ELISA Kit quantifies human MIF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 - 10ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.068ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human MIF |
| Ausreichend für | 1 x 96-Well-Platte |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |