Learn More
Abnova™ Human MIDN Partial ORF (NP_796375.3, 284 a.a. - 393 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131097
Abnova™ Human MIDN Partial ORF (NP_796375.3, 284 a.a. - 393 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131097
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131097
Marke: Abnova™ H00090007Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: FSGTLHPNCQDSSGRPRRDIGTILQILNDLLSATRHYQGMPPSLAQLRCHAQCSPASPAPDLAPRTTSCEKLTAAPSASLLQGQSQIRMCKPPGDRLRQTENRATRCKVE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_796375.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 90007
Molekulargewicht 37.84kDa
Name MIDN (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen FSGTLHPNCQDSSGRPRRDIGTILQILNDLLSATRHYQGMPPSLAQLRCHAQCSPASPAPDLAPRTTSCEKLTAAPSASLLQGQSQIRMCKPPGDRLRQTENRATRCKVE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp547M072
Gebräuchliche Bezeichnung MIDN
Gensymbol MIDN
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MIDN Partial ORF (NP_796375.3, 284 a.a. - 393 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >