Learn More
GIBCO™ Humane Mikrosome, 20 Spender, weibliche Spender
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Enzymes and Proteins for ADME, Hepatocytes and Hepatic Models, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma |
| Tissue | Leber |
| Menge | 0.5 ml |
| Zelluläre Fraktion | Mikrosomen |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 20 mg/ml |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -60 °C bis -85 °C. |