Learn More
Abnova™ Human MICAL2 Partial ORF (NP_055447.1, 1021 a.a. - 1123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151106
Abnova™ Human MICAL2 Partial ORF (NP_055447.1, 1021 a.a. - 1123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151106
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151106
Marke: Abnova™ H00009645Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: FFHRECFRCSICATTLRLAAYTFDCDEGKFYCKPHFIHCKTNSKQRKRRAELKQQREEEATWQEQEAPRRDTPTESSCAVAAIGTLEGSPPVHFSLPVLHPLL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055447.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9645
Molekulargewicht 37.07kDa
Name MICAL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen FFHRECFRCSICATTLRLAAYTFDCDEGKFYCKPHFIHCKTNSKQRKRRAELKQQREEEATWQEQEAPRRDTPTESSCAVAAIGTLEGSPPVHFSLPVLHPLL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686H03148/DKFZp686H2469/KIAA0750/MICAL2PV1/MICAL2PV2
Gebräuchliche Bezeichnung MICAL2
Gensymbol MICAL2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MICAL2 Partial ORF (NP_055447.1, 1021 a.a. - 1123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >