Learn More
Abnova™ Human MICAL2 Partial ORF (NP_055447.1, 1021 a.a. - 1123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055447.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9645
Molekulargewicht 37.07kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009645-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009645-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: FFHRECFRCSICATTLRLAAYTFDCDEGKFYCKPHFIHCKTNSKQRKRRAELKQQREEEATWQEQEAPRRDTPTESSCAVAAIGTLEGSPPVHFSLPVLHPLL
Spezifikation
Spezifikation
NP_055447.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686H03148/DKFZp686H2469/KIAA0750/MICAL2PV1/MICAL2PV2
MICAL2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9645
MICAL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FFHRECFRCSICATTLRLAAYTFDCDEGKFYCKPHFIHCKTNSKQRKRRAELKQQREEEATWQEQEAPRRDTPTESSCAVAAIGTLEGSPPVHFSLPVLHPLL
RUO
MICAL2