Learn More
Abnova™ Human MGC13096 Partial ORF (AAH06146, 80 a.a. - 179 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH06146 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 84306 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16160727
|
Abnova™
H00084306-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16150727
|
Abnova™
H00084306-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sequence: CACPGCSTGGARSWKVFRSQCLQVPEREAQDAQKQGNSLAAEDWCEGADDWGSDTEEGPSPQFTLDFGNDASSAKDVDWTARLQDLRLQDAVLGAAHPVPSpezifikation
AAH06146 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC13096 | |
PDCD2L | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84306 | |
MGC13096 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CACPGCSTGGARSWKVFRSQCLQVPEREAQDAQKQGNSLAAEDWCEGADDWGSDTEEGPSPQFTLDFGNDASSAKDVDWTARLQDLRLQDAVLGAAHPVP | |
RUO | |
PDCD2L | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |