missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human METTL7B Full-length ORF (NP_689850.1, 1 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_689850.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 196410
Molekulargewicht 48.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16139173
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00196410-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16129173
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00196410-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MESKKRELFSQIKGLTGASGKVALLELGCGTGANFQFYPPGCRVTCLDPNPHFEKFLTKSMAENRHLQYERFVVAPGEDMRQLADGSMDVVVCTLVLCSVQSPRKVLQEVRRVLRPGGVLFFWEHVAEPYGSWAFMWQQVFEPTWKHIGDGCCLTRETWKDLENAQFSEIQMERQPPPLKWLPVGPHIMGKAVK
Spezifikation

Spezifikation

NP_689850.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
48.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MESKKRELFSQIKGLTGASGKVALLELGCGTGANFQFYPPGCRVTCLDPNPHFEKFLTKSMAENRHLQYERFVVAPGEDMRQLADGSMDVVVCTLVLCSVQSPRKVLQEVRRVLRPGGVLFFWEHVAEPYGSWAFMWQQVFEPTWKHIGDGCCLTRETWKDLENAQFSEIQMERQPPPLKWLPVGPHIMGKAVK
RUO
METTL7B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
196410
METTL7B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC17301
METTL7B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications