missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Melanopsin Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB10497R-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Melanopsin Monoclonal specifically detects Melanopsin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Melanopsin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| melanopsin, MGC142118, MOP, OPN4, opsin 4, Opsin-4 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Melanopsin, Accession # Q9UHM6 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 628737 | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells | |
| Q9UHM6 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 94233 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur