Learn More
Abnova™ Human MED8 Partial ORF (NP_443109, 1 a.a. - 59 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_443109
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 112950
Molekulargewicht 32.23kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00112950-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00112950-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is one of more than 20 subunits of the mediator complex, first identified in S. cerevisiae, that is required for activation of transcription. The product of this gene also interacts with elongins B and C, and CUL2 and RBX1, to reconstitute a ubiquitin ligase. Two alternative transcripts encoding different isoforms have been described. [provided by RefSeq]
Sequence: MRQTEGRVPVFSHEVVPDHLRTKPDPEVEEQEKQLTTDAARIGADAAQKQIQSLNKMCS
Spezifikation
Spezifikation
NP_443109
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.23kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARC32/MGC17544/MGC19641
MED8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
112950
MED8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MRQTEGRVPVFSHEVVPDHLRTKPDPEVEEQEKQLTTDAARIGADAAQKQIQSLNKMCS
RUO
MED8