Learn More
Abnova™ Human MEA1 Partial ORF (NP_055438.1, 121 a.a. - 185 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131115
Abnova™ Human MEA1 Partial ORF (NP_055438.1, 121 a.a. - 185 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131115
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131115
Marke: Abnova™ H00004201Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GATALNNHSSIPMDPEHVELVKRTMAGVSLPAPGVPAWAREISDAQWEDVVQKALQARQASPAWK
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055438.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4201
Molekulargewicht 32.89kDa
Name MEA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen GATALNNHSSIPMDPEHVELVKRTMAGVSLPAPGVPAWAREISDAQWEDVVQKALQARQASPAWK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias HYS/MEA
Gebräuchliche Bezeichnung MEA1
Gensymbol MEA1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MEA1 Partial ORF (NP_055438.1, 121 a.a. - 185 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >