Learn More
Abnova™ Human MCAT Full-length ORF (NP_055322.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055322.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 27349
Molekulargewicht 45.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128812
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00027349-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118812
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00027349-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is found exclusively in the mitochondrion, where it catalyzes the transfer of a malonyl group from malonyl-CoA to the mitochondrial acyl carrier protein. The encoded protein may be part of a fatty acid synthase complex that is more like the type II prokaryotic and plastid complexes rather than the type I human cytosolic complex. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSVRVARVAWVRGLGASYRRGASSFPVPPPGAQGVAELLRDATGAEEEAPWAATERRMPGQCSVLLFPGQGSQVVGMGRGLLNYPRVRELYAAARRVLGYDLLELSLHGPQETLDRTVHCQPAIFVASLAAVEKLHHLQPSVIENCVAAAGFSVGEFAALVFAGAMEFAEGSTVSPEEFL
Spezifikation
Spezifikation
NP_055322.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
45.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSVRVARVAWVRGLGASYRRGASSFPVPPPGAQGVAELLRDATGAEEEAPWAATERRMPGQCSVLLFPGQGSQVVGMGRGLLNYPRVRELYAAARRVLGYDLLELSLHGPQETLDRTVHCQPAIFVASLAAVEKLHHLQPSVIENCVAAAGFSVGEFAALVFAGAMEFAEGSTVSPEEFL
RUO
MCAT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27349
MCAT (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FASN2C/MCT/MGC47838/MT/fabD
MCAT
Recombinant
wheat germ expression system