Learn More
Abnova™ Human MARS2 Partial ORF (NP_612404, 1 a.a. - 106 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00092935-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16151247
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLRTSVLRLLGRTGASRLSLLEDFGPRYYSSGSLSAGDDACDVRAYFTTPIFYVNAAPHIGHLYSALLADALCRHRRLRGPSTAATRFSTGTDEHGLKIQQAAATA
Spezifikation
Spezifikation
NP_612404
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.4kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLRTSVLRLLGRTGASRLSLLEDFGPRYYSSGSLSAGDDACDVRAYFTTPIFYVNAAPHIGHLYSALLADALCRHRRLRGPSTAATRFSTGTDEHGLKIQQAAATA
RUO
MARS2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
92935
MARS2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MetRS/mtMetRS
MARS2
Recombinant
wheat germ expression system