Learn More
Abnova™ Human MAPK4 Partial ORF (NP_002738, 42 a.a. - 151 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002738
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 5596
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129611
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005596-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119611
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00005596-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mitogen-activated protein kinase 4 is a member of the mitogen-activated protein kinase family. Tyrosine kinase growth factor receptors activate mitogen-activated protein kinases which then translocate into the nucleus where it phosphorylates nuclear targets. [provided by RefSeq]
Sequence: ACRKVAVKKIALSDARSMKHALREIKIIRRLDHDNIVKVYEVLGPKGTDLQGELFKFSVAYIVQEYMETDLARLLEQGTLAEEHAKLFMYQLLRGLKYIHSANVLHRDLK
Spezifikation
Spezifikation
NP_002738
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERK3/Erk4/PRKM4/p63MAPK
MAPK4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5596
MAPK4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ACRKVAVKKIALSDARSMKHALREIKIIRRLDHDNIVKVYEVLGPKGTDLQGELFKFSVAYIVQEYMETDLARLLEQGTLAEEHAKLFMYQLLRGLKYIHSANVLHRDLK
RUO
MAPK4