Learn More
Abnova™ Human MAP3K1 Partial ORF (XP_042066, 1211 a.a. - 1310 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127741
Abnova™ Human MAP3K1 Partial ORF (XP_042066, 1211 a.a. - 1310 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Codice prodotto. 16127741
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Dimensione della confezione:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 16127741
Marke: Abnova™ H00004214Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
MAP3K, or MEK kinase, is a serine/threonine kinase that occupies a pivotal role in a network of phosphorylating enzymes integrating cellular responses to a number of mitogenic and metabolic stimuli, including insulin (MIM 176730) and many growth factors.[supplied by OMIM]
Sequence: SKNSMTLDLNSSSKCDDSFGCSSNSSNAVIPSDETVFTPVEEKCRLDVNTELNSSIEDLLEASMPSSDTTVTFKSEVAVLSPEKAENDDTYKDDVNHNQK
Specifica
Zugriffsnummer XP_042066
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4214
Molekulargewicht 36.63kDa
Name MAP3K1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen SKNSMTLDLNSSSKCDDSFGCSSNSSNAVIPSDETVFTPVEEKCRLDVNTELNSSIEDLLEASMPSSDTTVTFKSEVAVLSPEKAENDDTYKDDVNHNQK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MAPKKK1/MEKK/MEKK1
Gebräuchliche Bezeichnung MAP3K1
Gensymbol MAP3K1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Abnova™ Human MAP3K1 Partial ORF (XP_042066, 1211 a.a. - 1310 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato