Learn More
Abnova™ Human MAN2C1 Partial ORF (NP_006706.2, 258 a.a. - 367 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00004123-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140975
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: HCHIDTAWLWPFKETVRKCARSWVTALQLMERNPEFIFACSQAQQLEWVKSRYPGLYSRIQEFACRGQFVPVGGTWVEMDGNLPSGEAMVRQFLQGQNFFLQEFGKMCSE
Spezifikation
Spezifikation
NP_006706.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HCHIDTAWLWPFKETVRKCARSWVTALQLMERNPEFIFACSQAQQLEWVKSRYPGLYSRIQEFACRGQFVPVGGTWVEMDGNLPSGEAMVRQFLQGQNFFLQEFGKMCSE
RUO
MAN2C1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4123
MAN2C1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686E23167/MAN6A8/MANA/MANA1/MGC87979
MAN2C1
Recombinant
wheat germ expression system