Learn More
Proteintech™ Humanes Mammaglobin A ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Mamaglobin A
Marke: Proteintech™ KE00071-96T
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Erkennt Human Mamaglobin A
- Mamaglobin A (SCGB2A2) ist ein Mitglied der Secretoglobin-Superfamilie
- Es wird in normalem Brustdrüsenepithel exprimiert und in primärem und metastasierendem Brustkrebs überexprimiert, was es zu einem spezifischen molekularen Marker und potenziellen therapeutischen Ziel für Brustkrebs macht
- Sekretiertes Mammaglobin-Protein wurde in Seren von Brustkrebspatientinnen nachgewiesen, nicht aber in Seren von Patientinnen mit anderen Tumorarten
- Serummarker für Brustkrebs
Prozess:
- Antikörper speziell für Mamaglobin A, vorbeschichtet auf Mikrotiterplatten
- Mamaglobin A-Protein in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Mamaglobin A spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Mamaglobin A-Protein zu erkennen
- Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
NP_002402 | |
5 pg/mL | |
Sandwich ELISA, Doppelantikörper | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
< 10 % | |
Blaues Eis | |
3,5 h |
125 bis 8000 pg/mL | |
ISO 13485 | |
Beschichtetes ELISA-Kit | |
DAB | |
4250 | |
Fest | |
< 10 % | |
-20 °C° bis +4 °C° | |
Q13296 |