Learn More
Abnova™ Human MAGOH Full-length ORF (NP_002361.1, 1 a.a. - 146 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Drosophila that have mutations in their mago nashi (grandchildless) gene produce progeny with defects in germplasm assembly and germline development. This gene encodes the mammalian mago nashi homolog. In mammals, mRNA expression is not limited to the germ plasm, but is expressed ubiquitously in adult tissues and can be induced by serum stimulation of quiescent fibroblasts. [provided by RefSeq]
Sequence: MESDFYLRYYVGHKGKFGHEFLEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEELKRIIDDSEITKEDDALWPPPDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDVNQSKDPEGLRVFYYLVQDLKCLVFSLIGLHFKIKPI
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002361.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 4116 |
Molekulargewicht | 43.6kDa |
Name | MAGOH (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 25 ug |
Immunogen | MESDFYLRYYVGHKGKFGHEFLEFEFRPDGKLRYANNSNYKNDVMIRKEAYVHKSVMEELKRIIDDSEITKEDDALWPPPDRVGRQELEIVIGDEHISFTTSKIGSLIDVNQSKDPEGLRVFYYLVQDLKCLVFSLIGLHFKIKPI |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human MAGOH Full-length ORF (NP_002361.1, 1 a.a. - 146 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur