Learn More
Abnova™ Human MAGI2 Partial ORF (NP_036433, 519 a.a. - 628 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151386
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human MAGI2 Partial ORF (NP_036433, 519 a.a. - 628 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151386
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151386
Marke: Abnova™ H00009863Q01.10ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. This encoded protein is characterized by two WW domains, a guanylate kinase-like domain, and multiple PDZ domains. It has structural similarity to the membrane-associated guanylate kinase homologue (MAGUK) family. [provided by RefSeq]
Sequence: PANSMVPPLAIMERPPPVMVNGRHNYETYLEYISRTSQSVPDITDRPPHSLHSMPTDGQLDGTYPPPVHDDNVSMASSGATQAELMTLTIVKGAQGFGFTIADSPTGQRV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036433
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9863
Molekulargewicht 37.84kDa
Name MAGI2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen PANSMVPPLAIMERPPPVMVNGRHNYETYLEYISRTSQSVPDITDRPPHSLHSMPTDGQLDGTYPPPVHDDNVSMASSGATQAELMTLTIVKGAQGFGFTIADSPTGQRV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ACVRIP1/AIP1/ARIP1/MAGI-2/SSCAM
Gebräuchliche Bezeichnung MAGI2
Gensymbol MAGI2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MAGI2 Partial ORF (NP_036433, 519 a.a. - 628 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >