Learn More
Abnova™ Human MAGI1 Partial ORF (NP_004733, 761 a.a. - 859 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004733
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9223
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16120206
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009223-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130206
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009223-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the membrane-associated guanylate kinase homologue (MAGUK) family. MAGUK proteins participate in the assembly of multiprotein complexes on the inner surface of the plasma membrane at regions of cell-cell contact. The product of this gene may play a role as scaffolding protein at cell-cell junctions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
Spezifikation
Spezifikation
NP_004733
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AIP3/BAIAP1/BAP1/MAGI-1/TNRC19/WWP3
MAGI1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9223
MAGI1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
RUO
MAGI1