Learn More
Abnova™ Human MAFB Partial ORF (NP_005452.2, 1 a.a. - 53 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131476
Abnova™ Human MAFB Partial ORF (NP_005452.2, 1 a.a. - 53 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131476
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131476
Marke: Abnova™ H00009935Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper (bZIP) transcription factor that plays an important role in the regulation of lineage-specific hematopoiesis. The encoded nuclear protein represses ETS1-mediated transcription of erythroid-specific genes in myeloid cells. This gene contains no introns. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAELSMGPELPTSPLAMEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005452.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9935
Molekulargewicht 31.57kDa
Name MAFB (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MAAELSMGPELPTSPLAMEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias KRML/MGC43127
Gebräuchliche Bezeichnung MAFB
Gensymbol MAFB
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human MAFB Partial ORF (NP_005452.2, 1 a.a. - 53 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >