Learn More
Abnova™ Human MAFB Partial ORF (NP_005452.2, 1 a.a. - 53 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005452.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9935
Molekulargewicht 31.57kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009935-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131476
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009935-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper (bZIP) transcription factor that plays an important role in the regulation of lineage-specific hematopoiesis. The encoded nuclear protein represses ETS1-mediated transcription of erythroid-specific genes in myeloid cells. This gene contains no introns. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAELSMGPELPTSPLAMEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAG
Spezifikation
Spezifikation
NP_005452.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.57kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KRML/MGC43127
MAFB
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9935
MAFB (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAAELSMGPELPTSPLAMEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAG
RUO
MAFB