Learn More
R&D Systems™ Human M-CSF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human M-CSF Quantikine ELISA Kit quantifies human M-CSF.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 78.10 to 5000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 47.3 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human M-CSF |
| Ausreichend für | 6 x 96-Well-Platten |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |