Learn More
Abnova™ Human LYSMD2 Full-length ORF (NP_699205.1, 1 a.a. - 215 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00256586-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16129723
  • 433.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-07-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MADSSPALSLREGGPRAPRPSAPSPPPRSRSGSESEEAELSLSLARTKTRSYGSTASVRAPLGAGVIERHVEHRVRAGDTLQGIALKYGVTMEQIKRANKLFTNDCIFLKKTLNIPVISEKPLLFNGLNSIDSPENETADNSFSQEEEPVVAGEDLPPPSPQESDVQPVQPEEVSARDFLQRLDLQIKLSTQAAKKLKEESRDEESPYATSLYHS
Spezifikation
Spezifikation
NP_699205.1
Liquid
256586
LYSMD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MADSSPALSLREGGPRAPRPSAPSPPPRSRSGSESEEAELSLSLARTKTRSYGSTASVRAPLGAGVIERHVEHRVRAGDTLQGIALKYGVTMEQIKRANKLFTNDCIFLKKTLNIPVISEKPLLFNGLNSIDSPENETADNSFSQEEEPVVAGEDLPPPSPQESDVQPVQPEEVSARDFLQRLDLQIKLSTQAAKKLKEESRDEESPYATSLYHS
RUO
LYSMD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686I2243/MGC35274
LYSMD2
Yes
wheat germ expression system