Learn More
R&D Systems™ Human Ly6K (NP_059997) VersaClone cDNA
Descripción
- Also known as: CT97; ly-6K; URLC10; HSJ001348
- Ly6K is a member of the Ly-6 antigen family of molecules.
- It is a GPI-linked glycoprotein.
- It has restricted expression to testis and skin.
- Ly6K is found in/on carcinomas and is known to circulate in normal and tumor-patient blood.
- Alternative spliced transcripts encoding different proteins have been described.
- The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Especificaciones
Especificaciones
| Gen | hLY6K |
| Zugriffsnummer | NP_059997 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 511 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 54742 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Menge | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?