Learn More
Abnova™ Human LUC7L Full-length ORF (NP_060502.1, 1 a.a. - 325 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
The LUC7L gene may represent a mammalian heterochromatic gene, encoding a putative RNA-binding protein similar to the yeast Luc7p subunit of the U1 snRNP splicing complex that is normally required for 5-prime splice site selection (Tufarelli et al., 2001 [PubMed 11170747]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSAQAQMRALLDQLMGTARDGDETRQRVKFTDDRVCKSHLLDCCPHDILAGTRMDLGECTKIHDLALRADYEIASKERDLFFELDAMDHLESFIAECDRRTELAKKRLAETQEEISAEVSAKAEKVHELNEEIGKLLAKAEQLGAEGNVDESQKILMEVEKVRAKKKEAEEEYRNSMPASSFQQQKLRVCEVCSAYLGLHDNDRRLADHFGGKLHLGFIQIREKLDQLRKTVAEKQEKRNQDRLRRREEREREERLSRRSGSRTRDRRRSRSRDRRRRRSRSTSRERRKLSRSRSRDRHRRHRSRSRSHSRGHRRASRDRSAKYK
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_060502.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55692 |
Molekulargewicht | 64.8kDa |
Name | LUC7L (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | MSAQAQMRALLDQLMGTARDGDETRQRVKFTDDRVCKSHLLDCCPHDILAGTRMDLGECTKIHDLALRADYEIASKERDLFFELDAMDHLESFIAECDRRTELAKKRLAETQEEISAEVSAKAEKVHELNEEIGKLLAKAEQLGAEGNVDESQKILMEVEKVRAKKKEAEEEYRNSMPASSFQQQKLRVCEVCSAYLGLHDNDRRLADHFGGKLHLGFIQIREKLDQLRKTVAEKQEKRNQDRLRRREEREREERLSRRSGSRTRDRRRSRSRDRRRRRSRSTSRERRKLSRSRSRDRHRRHRSRSRSHSRGHRRASRDRSAKYK |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human LUC7L Full-length ORF (NP_060502.1, 1 a.a. - 325 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur