Learn More
Abnova™ Human LUC7L Full-length ORF (NP_060502.1, 1 a.a. - 325 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060502.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55692
Molekulargewicht 64.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055692-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00055692-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The LUC7L gene may represent a mammalian heterochromatic gene, encoding a putative RNA-binding protein similar to the yeast Luc7p subunit of the U1 snRNP splicing complex that is normally required for 5-prime splice site selection (Tufarelli et al., 2001 [PubMed 11170747]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSAQAQMRALLDQLMGTARDGDETRQRVKFTDDRVCKSHLLDCCPHDILAGTRMDLGECTKIHDLALRADYEIASKERDLFFELDAMDHLESFIAECDRRTELAKKRLAETQEEISAEVSAKAEKVHELNEEIGKLLAKAEQLGAEGNVDESQKILMEVEKVRAKKKEAEEEYRNSMPASSFQQQKLRVCEVCSAYLGLHDNDRRLADHFGGKLHLGFIQIREKLDQLRKTVAEKQEKRNQDRLRRREEREREERLSRRSGSRTRDRRRSRSRDRRRRRSRSTSRERRKLSRSRSRDRHRRHRSRSRSHSRGHRRASRDRSAKYK
Spezifikation
Spezifikation
NP_060502.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
64.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSAQAQMRALLDQLMGTARDGDETRQRVKFTDDRVCKSHLLDCCPHDILAGTRMDLGECTKIHDLALRADYEIASKERDLFFELDAMDHLESFIAECDRRTELAKKRLAETQEEISAEVSAKAEKVHELNEEIGKLLAKAEQLGAEGNVDESQKILMEVEKVRAKKKEAEEEYRNSMPASSFQQQKLRVCEVCSAYLGLHDNDRRLADHFGGKLHLGFIQIREKLDQLRKTVAEKQEKRNQDRLRRREEREREERLSRRSGSRTRDRRRSRSRDRRRRRSRSTSRERRKLSRSRSRDRHRRHRSRSRSHSRGHRRASRDRSAKYK
RUO
LUC7L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55692
LUC7L (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10231/LUC7-LIKE/LUC7B1/SR+89
LUC7L
Recombinant
wheat germ expression system