missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human LTBR / TNFRSF3 Protein, Fc Tag

auf Anfrage

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002333
Molekulargewicht 48.4 kDa
Quelle Human LTBR, Fc Tag (LTR-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Met 227 (Accession # P36941-1).
Immunogen Gln 31 - Met 227
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15827287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LTR-H5251-1MG
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15817287
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
LTR-H5251-100UG
100 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Lymphotoxin-beta receptor (LTBR) is also known as Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3 (TNFRSF3), Tumor necrosis factor receptor type III (TNF-RIII), which is a single-pass type I membrane protein containing four TNFR-Cys repeat regions. Except for interacting with HCV core protein, LTBR can not only associate with itself, but also can associate with TRAF3, TRAF4 and TRAF5. As the receptor for the heterotrimeric lymphotoxin containing LTA and LTB, and for TNFS14/LIGHT, LTBR promotes apoptosis via TRAF3 and TRAF5. Furthermore, LTBR may play a role in the development of lymphoid organs.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 48.4 kDa. The protein migrates as 55-65 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

NP_002333
Human LTBR, Fc Tag (LTR-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Met 227 (Accession # P36941-1).
-20°C
LTBR
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
48.4 kDa
Gln 31 - Met 227
LTBR,D12S370,TNFCR,TNFR3,TNFRSF3,TNFRIII
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications