Learn More
Invitrogen™ Humanes LRRTM4, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15225219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15225219 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15225219 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1215
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetisches Peptid
LRRTM4 Synthetisches Peptid, PEP-1215 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem LRRTM4 überein. PEP-1215 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21101 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 80059
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q86VH4
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes LRRTM4
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol LRRTM4
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS